Få mere at vide
Methylcyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30482114
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30482114 50 g
1 options
Artikelnummer. 30482114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33831850G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7 H14
Mængde 50 g
Synonym Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
InChI formel InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMIL CC1CCCCC1
IUPAC navn Methylcyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 98.19
Formel vægt 98.1096