Få mere at vide
Methylcyclohexan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylcyclohexane |
| CAS | 108-87-2 |
| Molekylær formel | C7 H14 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | Methylcyclohexan |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.19 |
| Formel vægt | 98.1096 |