Få mere at vide
Methylcyclohexane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | −126°C (lit.) |
| Tæthed | 0.77 g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 101°C |
| Molekylær formel | C6H11CH3 |
| MDL nummer | MFCD00001497 |
| Mængde | 10 L |
| Synonym | Hexahydrotoluene, Hexahydrotoluene |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.19 |
| Grad | Research |