Få mere at vide
Methylcyclohexane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15889270
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15889270 10 L -
15879270 1 L -
15876410 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15889270 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8061476010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-87-2
Specifica
Smeltepunkt −126°C (lit.)
Tæthed 0.77 g/mL at 25°C
Kogepunkt 101°C
Molekylær formel C6H11CH3
MDL nummer MFCD00001497
Mængde 10 L
Synonym Hexahydrotoluene, Hexahydrotoluene
Molekylvægt (g/mol) 98.19
Grad Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.