Få mere at vide
Methylcyclohexan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12618645 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12618645 25 L Metal dåse 25 L
10234010 2.5 L Ravglasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12618645 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4650/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexan
SMIL CC1CCCCC1
Tekniske data
Smeltepunkt -126 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 101 °C
Emballage Metal dåse
Mængde 25 L
Formel vægt 98,19 g/mol
Fysisk form Væske