Få mere at vide
Methylcyclohexane-d11 (ring-d11), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylcyclohexane-D11 (cyclohexyl-D11) |
| CAS | 352431-19-7 |
| Molekylær formel | C7 D11 H3 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Cyclohexane-d11, methyl- (9 CI), 6-Methylcyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11, Methylcyclohexane-d11, Methylcyclohexane-D11 (cyclohexyl-D11), Methylcyclohexane-d11 (ring-d11) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-methylcyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.2538 |
| Formel vægt | 109.1786 g/mol |
| Vis mere |