Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99%
Artikelnummer. 11463067
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463067 2500 mL 2500ml
11453067 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16057.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98,19 g/mol
Methylcyclohexan bruges som opløsningsmiddel og reagens i organisk syntese og polymerkemi. Det er en komponent i jetbrændstof og bruges også som korrektionsvæske i visse forbrugerprodukter. Det fungerer som et udgangsmateriale til toluensyntese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcyclohexan anvendes som opløsningsmiddel og reagens i organisk syntese og polymerkemi. Det er en komponent i jetbrændstof og bruges også som korrektionsvæske i visse forbrugerprodukter. Det fungerer som
udgangsmateriale til
toluensyntese. Opløselighed
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexan
SMIL CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
Smeltepunkt -126 °C
Tæthed 0.771
Kogepunkt 101 °C
Flammepunkt −4 °C (−25 °F)
Brydningsindeks 1.423
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2296
Beilstein 505972
Merck Index 14,6047
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 98.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylcyclohexane