Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99%
Beskrivelse
Methylcyclohexan bruges som opløsningsmiddel og reagens i organisk syntese og polymerkemi. Det er en komponent i jetbrændstof og bruges også som korrektionsvæske i visse forbrugerprodukter. Det fungerer som et udgangsmateriale til toluensyntese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylcyclohexan anvendes som opløsningsmiddel og reagens i organisk syntese og polymerkemi. Det er en komponent i jetbrændstof og bruges også som korrektionsvæske i visse forbrugerprodukter. Det fungerer som
udgangsmateriale til
toluensyntese. Opløselighed
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylcyclohexane |
| Smeltepunkt | -126 °C |
| Tæthed | 0.771 |
| Kogepunkt | 101 °C |
| Flammepunkt | −4 °C (−25 °F) |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2296 |
| Beilstein | 505972 |
| Merck Index | 14,6047 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methylcyclohexane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methylcyclohexane