Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99+%
Beskrivelse
Methylcyclohexan bruges som gummi, maling og lak, brugte opløsningsmidler, olier, såsom opløsningsmiddelekstraktion, som også kan bruges til organisk syntese, Standarder for kalibrering af termometeret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methylcyclohexane |
| Smeltepunkt | -126 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.771 g/mL |
| Kogepunkt | 101 °C |
| Flammepunkt | -4 °C (-25 °F) |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2296 |
| Beilstein | 505972 |
| Show More |