Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99+%
Artikelnummer. 11358297
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358297 100 g 100g
11368297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031861.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98,19 g/mol
Methylcyclohexan bruges som gummi, maling og lak, brugte opløsningsmidler, olier, såsom opløsningsmiddelekstraktion, som også kan bruges til organisk syntese, Standarder for kalibrering af termometeret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexan
SMIL CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
Smeltepunkt -126 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.771 g/mL
Kogepunkt 101 °C
Flammepunkt -4 °C (-25 °F)
Brydningsindeks 1.423
Mængde 100 g
FN nummer UN2296
Beilstein 505972
Merck Index 14,6047
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 0,1 g/L (20 °C).
Formel vægt 98.19
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske