Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99%, til spektroskopi
Artikelnummer. 11994431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11994431 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11984431 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433770025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3315.00 DKK
    3216.47 DKK / 2.5 L
    Spare 98.53 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexan
SMIL CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
Smeltepunkt -126,3 °C
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 101,0 °C
Flammepunkt −3 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CH3
Brydningsindeks 1,4210 til 1,4230
Mængde 2.5 L
Merck Index 15,6118
Specifik vægtfylde 0.77
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, carbontetrachlorid, ether, ethanol
Formel vægt 98.19
Procent renhed 99%
Grad Spektroskopi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylcyclohexane