Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99%, spektrofotometrisk grad, Solstice
Artikelnummer. 15622800
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15622800 2 L Glasflaske 2 L
15612800 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622800 Leverandør Fluka Leverandørnr. 2596912L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Spektrofotometrisk kvalitet, 99 %
  • Opløsningsmidler af spektrofotometrisk kvalitet er opløsningsmidler af høj renhed, der er fremstillet specielt til applikationer, der bruger spektrofotometre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexan
SMIL CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
Smeltepunkt -126 °C
Tæthed 0,77 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 100 °C til 102 °C
Flammepunkt −4 °C (24,8 °F)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CH3
Brydningsindeks 1.422
Mængde 2 L
FN nummer UN2296
Beilstein 505972
Formel vægt 98,19 g/mol
Procent renhed 99%
Grad Sprektrofotometrisk