Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99%, spektrofotometrisk kvalitet, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15612800
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 L
2 L
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
15612800 1 L Glasflaske 1 L
15622800 2 L Glasflaske 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15612800 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2596911L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Spektrofotometrisk kvalitet, 99 %
  • Opløsningsmidler af spektrofotometrisk kvalitet er opløsningsmidler af høj renhed, der er fremstillet specielt til applikationer, der bruger spektrofotometre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexan
SMIL CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
Smeltepunkt -126°C
Tæthed 0.77g/mL at 25°C
Kogepunkt 100°C to 102°C
Flammepunkt −4°C (24.8°F)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CH3
Brydningsindeks 1.422
Mængde 1 L
FN nummer UN2296
Beilstein 505972
Formel vægt 98.19g/mol
Procent renhed 99%
Grad Sprektrofotometrisk
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.