Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. 15657950 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Stainless steel can
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
Artikelnummer. 15657950
Brand: Honeywell Research Chemicals M3788920L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexane
SMIL CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
Smeltepunkt -126°C
Farve Colorless
Tæthed 0.77g/mL at 25°C
Kogepunkt 100°C to 102°C (1.013 hPa)
Flammepunkt −4°C (24.8°F)
Lugt Characteristic
Emballage Stainless steel can
Lineær formel C6H11CH3
Mængde 20 L
FN nummer UN2296
Beilstein 505972
Formel vægt 98.19g/mol
Procent renhed 0.99
Fysisk form Liquid