Få mere at vide
Methylcyclohexan, 99%, reagenskvalitet, Solstice
Artikelnummer. 15647950
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Dåse i rustfrit stål
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15647950 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15637950 1 L Glasflaske 1 L
15657950 20 L Dåse i rustfrit stål 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15647950 Leverandør Fluka Leverandørnr. M378892.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    560.15 DKK / 2.5 L
    Spare 134.85 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexan
SMIL CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
Smeltepunkt -126 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,77 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 100 °C til 102 °C (1,013 hPa)
Flammepunkt −4 °C (24,8 °F)
Lugt Karakteristik
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CH3
Mængde 2.5 L
FN nummer UN2296
Beilstein 505972
Formel vægt 98,19 g/mol
Procent renhed 0.99
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methylcyclohexane