Få mere at vide
Methylcyclohexan, 98+%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 13172024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13172024 100 mL 100ml
13171914 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13172024 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 DKK
    667.92 DKK / 100ml
    Spare 22.08 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00001497
InChI nøgle UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC navn methylcyclohexan
SMIL CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
Navn note Extra Dry
Smeltepunkt -126,3 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 101,0 °C
Flammepunkt −3 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage AcroSeal glas flaske
Lineær formel C6H11CH3
Brydningsindeks 1,4210 til 1,4230
Mængde 100 mL
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Merck Index 15, 6118
Specifik vægtfylde 0.77
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, carbontetrachlorid, ether, ethanol
Formel vægt 98.19
Procent renhed 98+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylcyclohexane