Få mere at vide
Methylcyclohexan 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314287
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314287 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314287 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYS09010024ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Analyt- eller komponentnavne Methylcyclohexane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H14
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
InChI formel InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMIL CC1CCCCC1
IUPAC navn Methylcyclohexan
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 98.19
Mængde 5 x 1 ml
Formel vægt 98,1096 g/mol