Få mere at vide
Methylcobalamin, MedChemExpress
Beskrivelse
Methylcobalamin (CH3-B12), a cobalamin, is a form of vitamin B12.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylcobalamin |
| CAS | 13422-55-4 |
| Farve | Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C63H91CoN13O14P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | CH3-B12 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (74.38 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (3.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC(C[C@H]1[C@@]2([H])[C@]3(C)[N]4=C([C@@H](CCC(N)=O)[C@]3(C)CC(N)=O)C(C)=C([C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]5CCC(N)=O)[N]6=C5C=C(C(C)(C)[C@@H]7CCC(N)=O)[N]8=C7C(C)=C([C@@]1(CCC(NC[C@@H](C)O9)=O)C)[N-]2[Co+3]486([CH3-])[N](C%10=CC(C)=C(C)C=C%11%10)=CN%11[C@@H](O[C@@H]%12CO)[C@@](O)([H])[C@@H]%12OP9([O-])=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1344.38 |
| Vis mere |