Få mere at vide
Methylcobalamin hydrate, 97%
Artikelnummer. 11439113
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439113 100 mg 100mg
11449113 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439113 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11176.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 288315-09-3 | C63H91CoN13O14P- | 1344.405 g/mol
Methylcobalaminhydrat er et coenzym, der kræves i biosyntesen af methionin. Vitamin (hæmatopoietisk). Det fungerer som en histaminreceptor, Alzheimer-forskning. Methylcobalamin bruges også til behandling af perifer neuropati, diabetisk neuropati og som en indledende behandling af amyotrofisk lateral sklerose. Det kan bruges til at forebygge eller behandle patologi, der skyldes mangel på vitamin B12, såsom perniciøs anæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcobalaminhydrat er et coenzym, der kræves i biosyntesen af methionin. Vitamin (hæmatopoietisk). Det fungerer som en histaminreceptor, Alzheimer-forskning. Methylcobalamin bruges også til behandling af perifer neuropati, diabetisk neuropati og som en indledende behandling af amyotrofisk lateral sklerose. Det kan bruges til at forebygge eller behandle patologi, der skyldes mangel på vitamin B12, såsom perniciøs anæmi.
Opløselighed Delvist opløselig i koldt vand
, varmt vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288315-09-3
Molekylær formel C63H91CoN13O14P-
Molekylvægt (g/mol) 1344.405
MDL nummer MFCD00149221
InChI nøgle QXOMMGINPOYKPR-YHKGLSPZSA-L
Synonym methylcobalamin
PubChem CID 134128059
IUPAC navn carbanid; cobalt(2+);[(2S,3R,4S,5R)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2S)-1-[3-[(1S,2S,3S,5Z,7R,10Z,12R,13R,15Z,17R,18R,19S)-2,13,18-tris(2- amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-o
SMIL [CH3-].CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)([O-])OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcobalamin hydrate
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Partially soluble in cold water,hot water.
Formel vægt 1344.41 (Anhydrous)
Procent renhed 98%