Få mere at vide
Methylclostebol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylclostebol |
| CAS | 5785-58-0 |
| Molekylær formel | C20 H29 Cl O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (17β)- 4-chloro-17-hydroxy-17-methyl- Androst-4-en-3-one, Androst-4-en-3-one, 4-chloro-17β-hydroxy-17-methyl- (7CI,8CI), Testosterone, 4-chloro-17-methyl- (6CI), 4-Chloro-17α-methyl-17β-hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Chloro-17α-methyltestosterone, Methylclostebol, NSC 18307 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29ClO2/c1-18-9-8-16(22)17(21)15(18)5-4-12-13(18)6-10-19(2)14(12)7-11-20(19,3)23/h12-14,23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(Cl)C(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-chloro-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.9 |
| Formel vægt | 336.1856 |