missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methylclonazepam, Mikromol™

Artikelnummer. 18014010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18014010 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18014010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0945.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methylclonazepam
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methylclonazepam
CAS 5527-71-9
Analyt- eller komponentnavne Methylclonazepam
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H12 Cl N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methylclonazepam
InChI formel InChI=1S/C16H12ClN3O3/c1-19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)16(18-9-15(19)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9H2,1H3
SMIL CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2Cl)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 329.74
Mængde 50 mg
Formel vægt 329.0567 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.