Få mere at vide
Methylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30469132
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30469132 10 g
1 options
Artikelnummer. 30469132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26509010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylboronic Acid
CAS 13061-96-6
Molekylær formel CH5BO2
Mængde 10 g
Synonym Methaneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
SMIL CB(O)O
IUPAC navn Methylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 59.86
Formel vægt 60.0383