Få mere at vide
Methylboronic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylboronic Acid-d3 |
| CAS | 1332481-37-4 |
| Molekylær formel | CH2D3BO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methaneboronic Acid-d3, B-(Methyl-d3)boronoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])B(O)O |
| IUPAC navn | (methyl-d3)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.88 |
| Formel vægt | 63.06 |