Få mere at vide
Methylboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 11388336
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388336 5 g 5g
11378336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15589.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13061-96-6 | CH5BO2 | 59,86 g/mol
Reagens brugt til palladium-katalyserede stille- og suzuki-miyaura-krydskoblinger, mikrobølgeopvarmede heterogene palladium (pd)-katalyserede reaktioner, ruthenium (ru)-katalyserede silyleringsreaktioner, bis(aminotropon) titanium (ti)-katalysatorer til ethylenbromocyklisk polymerisation og aminocyklo-aminocyklo-amino-polymerisering, amino-thiocarbamat-katalysatorer. Reagens brugt til fremstilling af almindelige byggesten til lægemidler og agrokemikalier, chrysinanaloger ved suzuki-miyaura-koblingsreaktioner, kaseinkinase i-hæmmere, divergerende ch-funktionaliseringer rettet af sulfonamidfarmakoforer i lægemiddelopdagelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reagens
brugt til palladium-katalyserede stille- og suzuki-miyaura-krydskoblinger, mikrobølgeopvarmede heterogene palladium (pd)-katalyserede reaktioner, ruthenium (ru)-katalyserede silyleringsreaktioner, bis(aminotropon) titanium (ti)-katalysatorer til ethylen-tylaminocyklisk polymerisation og bromocyklisk polymerisation af ethylensyre og ethylenose. bromaminocyklisering under anvendelse af amino-thiocarbamatkatalysatorer. Reagens brugt til fremstilling af almindelige byggesten til lægemidler og agrokemikalier, chrysinanaloger ved suzuki-miyaura-koblingsreaktioner, kaseinkinase i-hæmmere, divergerende ch-funktionaliseringer rettet af sulfonamidfarmakoforer i lægemiddelopdagelse.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13061-96-6
Molekylær formel CH5BO2
Molekylvægt (g/mol) 59.86
MDL nummer MFCD00002105
InChI nøgle KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methaneboronic acid, methyl boronic acid, dihydroxymethylborane, boronic acid, methyl, unii-8z1me41sch, methane boronic acid, 8z1me41sch, methylboronicacid, methyboronic acid, methyl-boronic acid
PubChem CID 139377
IUPAC navn methylboronsyre
SMIL CB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylboronic acid
Smeltepunkt 89 °C til 94 °C
Lugt Lugtfri
Lineær formel CH3B(OH)2
Mængde 5 g
Beilstein 1731087
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 59.86
Procent renhed 97%