Få mere at vide
Methylboronsyre, 97 %
Beskrivelse
Reagens brugt til palladium-katalyserede stille- og suzuki-miyaura-krydskoblinger, mikrobølgeopvarmede heterogene palladium (pd)-katalyserede reaktioner, ruthenium (ru)-katalyserede silyleringsreaktioner, bis(aminotropon) titanium (ti)-katalysatorer til ethylenbromocyklisk polymerisation og aminocyklo-aminocyklo-amino-polymerisering, amino-thiocarbamat-katalysatorer. Reagens brugt til fremstilling af almindelige byggesten til lægemidler og agrokemikalier, chrysinanaloger ved suzuki-miyaura-koblingsreaktioner, kaseinkinase i-hæmmere, divergerende ch-funktionaliseringer rettet af sulfonamidfarmakoforer i lægemiddelopdagelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
brugt til palladium-katalyserede stille- og suzuki-miyaura-krydskoblinger, mikrobølgeopvarmede heterogene palladium (pd)-katalyserede reaktioner, ruthenium (ru)-katalyserede silyleringsreaktioner, bis(aminotropon) titanium (ti)-katalysatorer til ethylen-tylaminocyklisk polymerisation og bromocyklisk polymerisation af ethylensyre og ethylenose. bromaminocyklisering under anvendelse af amino-thiocarbamatkatalysatorer. Reagens brugt til fremstilling af almindelige byggesten til lægemidler og agrokemikalier, chrysinanaloger ved suzuki-miyaura-koblingsreaktioner, kaseinkinase i-hæmmere, divergerende ch-funktionaliseringer rettet af sulfonamidfarmakoforer i lægemiddelopdagelse.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylboronic acid |
| Smeltepunkt | 89°C to 94°C |
| Lugt | Odorless |
| Lineær formel | CH3B(OH)2 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1731087 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 59.86 |
| Procent renhed | 97% |