Få mere at vide
Methylbenzethoniumchlorid, Mikromol™
Beskrivelse
Methylbenzethoniumchlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylbenzethonium Chloride |
| CAS | 25155-18-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methylbenzethonium Chloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C28 H44 N O2 . Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Methylbenzethonium Chloride, Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (9CI), Benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride (7CI), Methylbenzethonium chloride (6CI), 2-(2-(p-(Diisobutyl)cresoxy)ethoxy)ethyldimethylbenzylammonium chloride, Diaparene chloride, Hyamine 10X |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C |
| IUPAC navn | benzyl-dimethyl-[2-[2-[2-[2-methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium; chlorid |
| Vis mere |