Få mere at vide
Methylbenzeneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-2-propanol |
| CAS | 698-87-3 |
| Molekylær formel | C9 H12 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | alpha-Methylbenzeneethanol, alpha-Methylphenethyl alcohol, (+/-)-1-Phenylpropan-2-ol, (+/-)-alpha-Methylbenzeneethanol, (+/-)-alpha-Methylphenethyl alcohol, 1-Phenyl-2-propanol, 2-Hydroxy-1-phenylpropane, 1-Phenyl-2-propanol, 3-Phenyl-2-hydroxypropane, 3-Phenyl-2-propanol, Benzyl methyl carbinol, Benzylethyl alcohol, NSC 53553, alpha-Methylbenzeneethanol, alpha-Methylphenethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylpropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vægt | 136.0888 |