Få mere at vide
Methylbenactyzium Bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471466
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471466 200 mg
16468836 100 mg
16414647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16471466 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2070
MedChemExpress Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylbenactyzium Bromide
CAS 3166-62-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28BrNO3
Mængde 200 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (14.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 422.36
Formel vægt 422.36
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation