Få mere at vide
Metyleret sprit (IDA 99), 99 % (v/v), ren, (Industriel sprit, 74 0.P.) Artikelnummer.: 11482874
Metyleret sprit (IDA 99), 99 % (v/v), ren, (Industriel sprit, 74 0.P.)
Artikelnummer. p-7073309 Shop alle Fisher Chemical produkter
2.5 L, Ravgul glasflaske, 2.5 L
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 11482874
Brand: Fisher Chemical M/4450/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 3568
Tekniske data
Smeltepunkt -114.1°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 78.2°C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2545157 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/07/2025 ArtikelnummerM/4450/30,M/4450/17,M/4450/15,M/4450/27,M/4450/25,M/4450/PB17,M/4450/21
Partinummer2544605 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/07/2025 ArtikelnummerM/4450/30,M/4450/17,M/4450/15,M/4450/27,M/4450/25,M/4450/PB17,M/4450/21
Partinummer2544600 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/07/2025 ArtikelnummerM/4450/30,M/4450/17,M/4450/15,M/4450/27,M/4450/25,M/4450/PB17,M/4450/21
Partinummer2544599 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/07/2025 ArtikelnummerM/4450/30,M/4450/17,M/4450/15,M/4450/27,M/4450/25,M/4450/PB17,M/4450/21
Partinummer2544591 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/07/2025 ArtikelnummerM/4450/30,M/4450/17,M/4450/15,M/4450/27,M/4450/25,M/4450/PB17,M/4450/21
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Metyleret sprit (IDA 99), 99 % (v/v), ren, (Industriel sprit, 74 0.P.) >