Få mere at vide
Metyleret sprit (IDA 99), 99 % (v/v), ren, (Industriel sprit, 74 0.P.)
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -114.1°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 78.2°C |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |