Få mere at vide
Metyleret sprit (IDA 94), 94 % (v/v), ren, (Industriel sprit 64 0.P.), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15940957 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Emballage:
HDPE plastflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15940957 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
11442874 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
11472874 2.5 L HDPE plastflaske 2.5 L
11462874 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
15950957 5 L HDPE plastflaske 5 L
11452874 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15940957 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4400/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 3568
Tekniske data
Smeltepunkt -114 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 78.2°C
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylated spirit industrial 64 O.P.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol