Få mere at vide
Metyleret sprit (IDA 94), 94 % (v/v), ren, (Industriel sprit 64 0.P.), Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Emballage:
HDPE plastflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Spezifikation
Spezifikation
| Smeltepunkt | -114 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 78.2°C |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methylated spirit industrial
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur