Få mere at vide
Metyleret sprit (IDA 94), 94 % (v/v), ren, (Industriel sprit 64 0.P.), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11462874 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Emballage:
HDPE plastflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11462874
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical M/4400/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
MDL nummer 3568
Spezifikation
Smeltepunkt -114 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 78.2°C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylated spirit industrial
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt