Få mere at vide
Methylaminoacetonitrilhydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15431388
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431388 5 g 5g
15441388 25 g 25g
15451388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55215.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25808-30-4 | C3H7ClN2 | 106,553 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25808-30-4
Molekylær formel C3H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 106.553
MDL nummer MFCD00012587
InChI nøgle DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaminoacetonitrile hydrochloride, 2-methylamino acetonitrile hydrochloride, acetonitrile, methylamino-, monohydrochloride, sarcosinenitrile hydrochloride, n-methylaminoacetonitrile hydrochloride, acetonitrile, 2-methylamino-, hydrochloride 1:1, methylamino acetonitrilhydrochlorid, methylaminoacetonitrile, hydrochloride, methylaminoacetonitrilehydrochloride, cyanomethyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 117641
IUPAC navn 2-(methylamino)acetonitril;hydrochlorid
SMIL CNCC#N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylaminoacetonitrile hydrochloride
Smeltepunkt 103°C to 106°C
Lineær formel CH3NHCH2CN·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 3908975
Formel vægt 106.55
Procent renhed 99%