Få mere at vide
[(Methylamino)methyl] Fosfonsyre, TRC
Artikelnummer. 17964795
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964795 500 mg
17930825 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17964795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM286950500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35404-71-8
Molekylær formel C2 H8 N O3 P
Molekylvægt (g/mol) 125.064
Synonym P-[(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, [(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, NSC 244826
IUPAC navn Methylaminomethylfosfonsyre
SMIL CNCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [(Methylamino)methyl] Phosphonic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2H8NO3P/c1-3-2-7(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)
Formel vægt 125.0242