Få mere at vide
Metylamin, teknisk, 25/30 % (vægt/volumen) opløsning i vand, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 74-89-5 |
| Smeltepunkt | -38°C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 12 |
| Kogepunkt | 48°C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Molekylær formel | CH5N |
| MDL nummer | 8104 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | methylamine, aminomethane, monomethylamine, carbinamine, mercurialin, n-methylamine, methylaminen, metilamine, metyloamina, anhydrous methylamine |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methylamine, solution 25/30% w/v
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.