Få mere at vide
Methylamine-N,N-d2 DCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylamine-N,N-D2 Deuterochloride |
| CAS | 14779-52-3 |
| Molekylær formel | C D2 H3 N . Cl D |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Hydrochloric acid-d, compd. with methanamine-d2 (1:1) (9 CI), Hydrochloric acid-d, compd. with methylamine-d2 (1:1) (8 CI), Methanamine-d2, hydrochloride-d (9 CI), Methylamine-d2, hydrochloride-d (6 CI, 8 CI), Monomethylammonium-d3 chloride, Methylamine-d2 hydrochloride-d, Methylamine-N,N-D2 deuterochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1 H/i/hD3 |
| SMIL | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])C |
| IUPAC navn | (2 H)chlorane;N,N-dideuteriomethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 70.5365 |
| Formel vægt | 70.0377 g/mol |
| Vis mere |