Få mere at vide
Methylamine Hydroiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylamine Hydroiodide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 158.9545 |