Få mere at vide
Methylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30476464
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30476464 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30476464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25887525G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanamine Hydrochloride
CAS 593-51-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C H5 N . HCl
Mængde 25 g
Synonym Methanamine, hydrochloride (1:1), Methanamine, hydrochloride (9CI), Methylamine, hydrochloride (8CI), Methanaminium chloride, Methylamine hydrochloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
InChI formel InChI=1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN
IUPAC navn methanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 67.518
Formel vægt 67.0189
Procent renhed >95