Få mere at vide
Methylamine hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10488880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
50g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10488880 250 g 250g
10195193 50 g 50g
10616172 500 g 500g
10562171 1 kg 1kg
15149203 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10488880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156782500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-51-1
Molekylær formel CH6ClN
Molekylvægt (g/mol) 67.52
InChI nøgle NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanaminiumchlorid
SMIL [Cl-].C[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylamine hydrochloride
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3NH2·HCl
Mængde 250 g
Formel vægt 67.52
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanamine, hydrochloride