Få mere at vide
Methylamine-d5 DCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylamine-D5 Deuterochloride |
| CAS | 14779-55-6 |
| Molekylær formel | C D5 N . Cl D |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Hydrochloric acid-d, compd. with methanamine-d5 (1:1) (9 CI), Hydrochloric acid-d, compd. with methylamine-d5 (1:1) (8 CI), Methanamine-d5, hydrochloride-d (9 CI), Methylamine-d5, hydrochloride-d (8 CI), Methanamine-d5, hydrochloride-d (9 CI), Methylamine-d5, hydrochloride-d, Methanamine-d5 hydrochloride-d, Methylamine-d5 hydrochloride-d, Methylammonium-d6 chloride, Methylamine-D5 deuterochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3;/hD3 |
| SMIL | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (2 H)chlorane;N,N,1,1,1-pentadeuteriomethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.555 |
| Formel vægt | 73.0565 g/mol |
| Vis mere |