Få mere at vide
Methylamine-D3, TRC
Artikelnummer. 30481890
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30481890 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30481890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM285562100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Methylamine-D3
CAS 5581-55-5
Molekylær formel C D3 H2 N
Mængde 100 mg
Synonym Methan-d3-amine (9CI), Methyl-d3-amine (6CI','7CI','8CI), (Trideuteromethyl)amine, Methylamine-d3, Methylamine-D3
InChI formel InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N
IUPAC navn trideuteriomethanamine
Molekylvægt (g/mol) 34.0756
Formel vægt 34.061
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.