Få mere at vide
Methylamine-d3 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30469311
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30469311 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2650671G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylamine-d3 Hydrochloride
CAS 7436-22-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C D3 H2 N . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Methyl-d3-amine Hydrochloride, Methyl-d3-amine Monohydrochloride, Methyl-d3-ammonium Chloride, Monomethyl-d3-ammonium Chloride, Methyl-d3-amine HCl
InChI formel InChI=1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])N
IUPAC navn trideuteriomethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 70.5365
Formel vægt 70.0377
Procent renhed >95