Få mere at vide
Methylamin, 40% med væske og fugt med sol.
Beskrivelse
Methylamin, 40% w/w aq. opløsning bruges som en mobil fase i perkloratanalysen af mælke- og yoghurtprøver af LC-MS/MS. Det bruges også til syntese af 9-fluorenylmethyl-N-methylcarbamat og tert-butyl-N-methylcarbamat, 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropon, 2,5-mesopyrrolidiner og 2-(4-chlorphenyl)-N-methylacetamid. Denne forbindelse tjener også som en byggesten til syntesen af mange andre kommercielt tilgængelige forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -38 °C |
| Kogepunkt | 49 °C |
| Mængde | 250 mL |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Methylamine, 40% w/w aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methylamine