Få mere at vide
Methylamine (2.0M in methanol), TRC
Artikelnummer. 30477815
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30477815 100 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30477815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM285560100ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanamine
CAS 74-89-5
Molekylær formel C H5 N
Mængde 100 mL
Synonym Methanamine, Methylamine (8CI), Aminomethane, Carbinamine, MMA, Monomethylamine, R 630
InChI formel InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
SMIL NC
IUPAC navn methanamine
Molekylvægt (g/mol) 31.06
Formel vægt 31.0422
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2 M