Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylgul, ren, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Yellow |
| Smeltepunkt | 111,0 °C til 117,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 3% maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2NC6H4N=NC6H5 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 13,6 mg/l. Andre opløseligheder: opløselige ca. 140 g/L i acetone, opløselige i benzen, kloroform, diethylether, ethanol, petroleumsether, vegetabilske olier, alkohol, æter, stærke mineralsyrer og jord |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 225.29 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl Yellow, indicator grade
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.