Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylgul, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10193720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10193720 100 g Glasflaske 100g
10219183 25 g Glasflaske 25g
10170030 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10193720 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151401000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-11-7
Molekylær formel C14H15N3
Molekylvægt (g/mol) 225.30
MDL nummer MFCD00008308
InChI nøgle JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
IUPAC navn N,N-dimethyl-4-phenyldiazenylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Yellow
Smeltepunkt 111,0 °C til 117,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 3% maks.
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NC6H4N=NC6H5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 13,6 mg/l. Andre opløseligheder: opløselige ca. 140 g/L i acetone, opløselige i benzen, kloroform, diethylether, ethanol, petroleumsether, vegetabilske olier, alkohol, æter, stærke mineralsyrer og jord
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 225.29
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Yellow, indicator grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.