Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl gul, indikator
Artikelnummer. 11424647
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424647 500 g 500g
11404647 25 g 25g
11414647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424647 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21145.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225,30 g/mol
Methylgul bruges som pH-indikator. Det er en syre-base indikator, der skifter farve fra under pH 2,9 rød til over pH 4,0 gul og omvendt. Typisk brug er ved titrering af en svag base med en stærk syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylgul bruges som pH-indikator. Det er en syre-base indikator, der skifter farve fra under pH 2,9 rød til over pH 4,0 gul og omvendt. Typisk brug er ved titrering af en svag base med en stærk syre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 2,9 (rød) til pH 4,0 (gul)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-11-7
Molekylær formel C14H15N3
Molekylvægt (g/mol) 225.30
MDL nummer MFCD00008308
InChI nøgle JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl yellow, dimethyl yellow, 4-dimethylamino azobenzene, 4-dimethylaminoazobenzene, solvent yellow 2, sudan yellow, fat yellow, p-dimethylaminoazobenzene, stear yellow jb, sudan yellow gg
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Yellow
Navn note indikator
Smeltepunkt 110 °C til 112 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 746016
Merck Index 14,3229
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; Opløselig i alkohol.
IUPAC navn N,N-dimethyl-4-(2-phenyldiazen-1-yl)anilin
Formel vægt 225.3