Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl gul, indikator
Beskrivelse
Methylgul bruges som pH-indikator. Det er en syre-base indikator, der skifter farve fra under pH 2,9 rød til over pH 4,0 gul og omvendt. Typisk brug er ved titrering af en svag base med en stærk syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylgul bruges som pH-indikator. Det er en syre-base indikator, der skifter farve fra under pH 2,9 rød til over pH 4,0 gul og omvendt. Typisk brug er ved titrering af en svag base med en stærk syre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 2,9 (rød) til pH 4,0 (gul)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Yellow |
| Navn note | indikator |
| Smeltepunkt | 110 °C til 112 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 746016 |
| Merck Index | 14,3229 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; Opløselig i alkohol. |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-4-(2-phenyldiazen-1-yl)anilin |
| Vis mere |