Få mere at vide
Methyl Violet, Pure, C.I.42555, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10142150 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10142150 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10142150 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/5350/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 215°C
CAS 548-62-9
Molekylær formel C25H30ClN3
MDL nummer 11750
InChI nøgle ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formel vægt 407.97g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Green
Mængde 100 g
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl violet
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.