Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl Violet 2B, ren, indikatorkvalitet
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Packungsgröße:
100g
500g
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Methyl violet 2B |
| Smeltepunkt | 137,0 °C |
| Absorptionsforhold | 1 to 1.25 |
| Beilstein | 13, 755 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Lambda Max | 580 to 586nm (in 50:50 IMS:water) |
| Formel vægt | 393.95 |
| Tab ved tørring | 10% max. (105°C) |
| Grad | Ren |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl Violet 2B, high purity biological stain
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur